Print…
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1132-25G B1132-100G
TCIAB1132-25GEA 80 EUR
TCIAB1132-25G TCIAB1132-100G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane ≥90.0% (por GC)
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₅H₉BrO₂
Peso Molecular: 181.03 g/mol
Ponto de ebulição: 73°C
Ponto de Inflamação: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00003216
Número CAS: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5d4d65e5849014140f1412c84e03b130a94bbb4&vid=f5d4d65e5849014140f1412c84e03b130a94bbb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %