Print…
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1204-25G A1204-250G
TCIAA1204-25GEA 36 EUR
TCIAA1204-25G TCIAA1204-250G
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₇N₃O
Número MDL : MFCD00006095
Número CAS: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1fb69f307c47cb335372982c48222316a8f80ed&vid=c1fb69f307c47cb335372982c48222316a8f80ed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in HCl (1+3) almost transparency