Print…
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0950-25G A0950-500G
TCIAA0950-25GEA 62 EUR
TCIAA0950-25G TCIAA0950-500G
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidine
Fórmula: C₆H₉N₃O
Número MDL : MFCD00059768
Número CAS: 7749-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1dba5cb77a6a70f174bf345d0f8a2ad51e0d6eb&vid=c1dba5cb77a6a70f174bf345d0f8a2ad51e0d6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity