Print…
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2277-1G A2277-5G
TCIAA2277-1GEA 26 EUR
TCIAA2277-1G TCIAA2277-5G
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₇N₃
Ponto de ebulição: 89°C
Número MDL : MFCD00466340
Número CAS: 1904-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1c1ba417de2b9bdc044cb4b38f1ba8723170c7&vid=8c1c1ba417de2b9bdc044cb4b38f1ba8723170c7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %