Print…
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2256-25G D2256-5G
TCIAD2256-25GEA 212 EUR
TCIAD2256-25G TCIAD2256-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥98.0% (por GC)
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Fórmula: C₁₄H₂₀O₂
Número MDL : MFCD00001601
Número CAS: 719-22-2
EINECS: 211-946-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ec0d8d56f8b603d884b277a62be1194337fd553&vid=4ec0d8d56f8b603d884b277a62be1194337fd553&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C