Print…
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
D0686-25G D0686-5G D0686-1G
TCIAD0686-25GEA 307 EUR
TCIAD0686-25G TCIAD0686-5G TCIAD0686-1G
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Fórmula: C₈H₈O₂
Número MDL : MFCD00041737
Número CAS: 137-18-8
EINECS: 205-283-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1047268e03955832bcfa1ce9088b7bf4e583b5a&vid=d1047268e03955832bcfa1ce9088b7bf4e583b5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Cerium redox Method) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency