Print…
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
D0574-25G D0574-5G
TCIAD0574-25GEA 448 EUR
TCIAD0574-25G TCIAD0574-5G
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Fórmula: C₆H₄O₄
Número MDL : MFCD00001598
Número CAS: 615-94-1
EINECS: 210-454-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4ef0eb085e43327ccb834ff04995918f68c1696&vid=f4ef0eb085e43327ccb834ff04995918f68c1696&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %