Print…
1-Methyl-4-piperidinemethanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2242-25G M2242-5G
TCIAM2242-25GEA 173 EUR
TCIAM2242-25G TCIAM2242-5G
1-Methyl-4-piperidinemethanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-Methyl-4-piperidinemethanol
Fórmula: C₇H₁₅NO
Ponto de ebulição: 108°C
Número MDL : MFCD03411903
Número CAS: 20691-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e36683170f35865373a13ac9bb5b21f4941cee1&vid=1e36683170f35865373a13ac9bb5b21f4941cee1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %