Print…
(Phenylthio)trimethylsilane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phenylthiotrimethylsilane
P1378-25G P1378-5G
TCIAP1378-25GEA 272 EUR
TCIAP1378-25G TCIAP1378-5G
(Phenylthio)trimethylsilane ≥95.0% (por GC)
(Phenylthio)trimethylsilane
Fórmula: C₉H₁₄SSi
Peso Molecular: 182.36 g/mol
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Inflamação: 33°C
Número MDL : MFCD00008272
Número CAS: 4551-15-9
EINECS: 224-916-7
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4be418c0d2e0b6063f75bcfe5e8f5fe066876ec&vid=c4be418c0d2e0b6063f75bcfe5e8f5fe066876ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %