Print…
1-Phenyl-3-pyrazolidone ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0153-25G P0153-500G
TCIAP0153-25GEA 17 EUR
TCIAP0153-25G TCIAP0153-500G
1-Phenyl-3-pyrazolidone ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Phenyl-3-pyrazolidone
Fórmula: C₉H₁₀N₂O
Número MDL : MFCD00003094
Número CAS: 92-43-3
EINECS: 202-155-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07309
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f9f805f59ac8df6df54e3a82a8f81903211623&vid=f0f9f805f59ac8df6df54e3a82a8f81903211623&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C