Print…
Ethyl isobutyrylacetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
E0882-25G E0882-5G
TCIAE0882-25GEA 118 EUR
TCIAE0882-25G TCIAE0882-5G
Ethyl isobutyrylacetate ≥95.0% (por GC)
Ethyl isobutyrylacetate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Inflamação: 44°C
Número MDL : MFCD00009198
Número CAS: 7152-15-0
EINECS: 230-491-9
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b21566831159f30757304db6c2f359617e2f98b1&vid=b21566831159f30757304db6c2f359617e2f98b1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %