Print…
2-(Ethylthio)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-hydroxyethyl sulphide, 2-(Ethylmercapto)-ethanol
E0248-25ML E0248-500ML E0248-100ML
TCIAE0248-25MLEA 16 EUR
TCIAE0248-25ML TCIAE0248-500ML TCIAE0248-100ML
2-(Ethylthio)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(Ethylthio)ethanol
Fórmula: C₄H₁₀OS
Peso Molecular: 106.19 g/mol
Ponto de ebulição: 182°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD00002909
Número CAS: 110-77-0
EINECS: 203-802-0
UN: 1760
ADR: 8 III
Merck Index: 14,03857
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75ab1f71099c9cf2f1187a010fc1baf606e2f761&vid=75ab1f71099c9cf2f1187a010fc1baf606e2f761&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %