Print…
2-Hydroxyethyl salicylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E0113-25G E0113-500G
TCIAE0113-25GEA 17 EUR
TCIAE0113-25G TCIAE0113-500G
2-Hydroxyethyl salicylate ≥98.0% (por GC)
2-Hydroxyethyl salicylate
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 172°C
Número MDL : MFCD00002862
Número CAS: 87-28-5
EINECS: 201-737-2
Merck Index: 14,04499
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e24d907a6e15fb6cdc16ab9fa0384ecfdf4c1623&vid=e24d907a6e15fb6cdc16ab9fa0384ecfdf4c1623&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %