Print…
Sodium-tert-butanolate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
S0450-100G S0450-25G S0450-500G
TCIAS0450-100GEA 31 EUR
TCIAS0450-100G TCIAS0450-25G TCIAS0450-500G
Sodium-tert-butanolate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sodium-tert-butanolate
Fórmula: C₄H₉NaO
Peso Molecular: 96.1 g/mol
Número MDL : MFCD00040575
Número CAS: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=866f48492de702b77e98ae82eee2c32674e6acff&vid=866f48492de702b77e98ae82eee2c32674e6acff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %