Print…
2,6-Dichloro-p-benzoquinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0344-1G D0344-5G
TCIAD0344-1GEA 29 EUR
TCIAD0344-1G TCIAD0344-5G
2,6-Dichloro-p-benzoquinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Dichloro-p-benzoquinone
Fórmula: C₆H₂Cl₂O₂
Número MDL : MFCD00037159
Número CAS: 697-91-6
EINECS: 211-810-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca7a7dd49b94e8dcb435456b5f0b5caeb700a99a&vid=ca7a7dd49b94e8dcb435456b5f0b5caeb700a99a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency