Print…
Ethyl butyrylacetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
K0030-25ML K0030-500ML
TCIAK0030-25MLEA 22 EUR
TCIAK0030-25ML TCIAK0030-500ML
Ethyl butyrylacetate ≥95.0% (por GC)
Ethyl butyrylacetate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 95°C
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00009401
Número CAS: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3105e110095fecdc1b581ca3cc807e70a284c48&vid=f3105e110095fecdc1b581ca3cc807e70a284c48&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)