Print…
3-Piperidinemethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0737-25G H0737-5G
TCIAH0737-25GEA 78 EUR
TCIAH0737-25G TCIAH0737-5G
3-Piperidinemethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Piperidinemethanol
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 107°C
Número MDL : MFCD00005997
Número CAS: 4606-65-9
EINECS: 225-013-0
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4194cb2c6824c3e80df264c7546c6072cb19c61&vid=d4194cb2c6824c3e80df264c7546c6072cb19c61&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency