Print…
Elaidic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0010-25G O0010-5G
TCIAO0010-25GEA 321 EUR
TCIAO0010-25G TCIAO0010-5G
Elaidic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Elaidic acid
Fórmula: C₁₈H₃₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063954
Número CAS: 112-79-8
EINECS: 204-006-6
Merck Index: 14,03533
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee1d8f74c4ab92ffa45d73a5137fe6828bd66948&vid=ee1d8f74c4ab92ffa45d73a5137fe6828bd66948&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C