Print…
Methyl mercaptoacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methyl thioglycolate
T1287-25G T1287-500G T1287-100G
TCIAT1287-25GEA 16 EUR
TCIAT1287-25G TCIAT1287-500G TCIAT1287-100G
Methyl mercaptoacetate ≥98.0% (por GC)
Methyl mercaptoacetate
Fórmula: C₃H₆O₂S
Ponto de ebulição: 49°C
Ponto de Inflamação: 51°C
Número MDL : MFCD00004873
Número CAS: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcb2558fd8203305953102c31b1f6cd95f1a2a92&vid=bcb2558fd8203305953102c31b1f6cd95f1a2a92&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %