Print…
Ethyl mercaptoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
T0211-25G T0211-500G
TCIAT0211-25GEA 19 EUR
TCIAT0211-25G TCIAT0211-500G
Ethyl mercaptoacetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl mercaptoacetate
Fórmula: C₄H₈O₂S
Ponto de ebulição: 157°C
Ponto de Inflamação: 48°C
Número MDL : MFCD00004874
Número CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b2cc666965712ca3942946d5c801631e7b1be5b&vid=0b2cc666965712ca3942946d5c801631e7b1be5b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %