Print…
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2546-1G C2546-5G
TCIAC2546-1GEA 24 EUR
TCIAC2546-1G TCIAC2546-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Fórmula: C₄H₂ClFN₂
Ponto de ebulição: 94°C
Ponto de Inflamação: 65°C
Número MDL : MFCD03788197
Número CAS: 62802-42-0
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %