Print…
2,3-Dimethylhydroquinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene
D3877-25G D3877-5G
TCIAD3877-25GEA 301 EUR
TCIAD3877-25G TCIAD3877-5G
2,3-Dimethylhydroquinone ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimethylhydroquinone
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de Fusão: 224°C
Número MDL : MFCD00009997
Número CAS: 608-43-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32fcbdaea18c26ece6bfcf4158908e1483bf3041&vid=32fcbdaea18c26ece6bfcf4158908e1483bf3041&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %