Print…
Bromohydroquinone ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromobenzene-1,4-diol
B1600-25G B1600-5G
TCIAB1600-25GEA 534 EUR
TCIAB1600-25G TCIAB1600-5G
Bromohydroquinone ≥90.0% (por GC)
Bromohydroquinone
Fórmula: C₆H₅BrO₂
Número MDL : MFCD00041747
Número CAS: 583-69-7
EINECS: 209-516-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f47a1c33871eb17687c7d47e3846b5576c88f29&vid=1f47a1c33871eb17687c7d47e3846b5576c88f29&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C