Print…
9-Acridone ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0133-25G A0133-5G
TCIAA0133-25GEA 156 EUR
TCIAA0133-25G TCIAA0133-5G
9-Acridone ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
9-Acridone
Fórmula: C₁₃H₉NO
Ponto de Fusão: 354°C
Número MDL : MFCD00005019
Número CAS: 578-95-0
EINECS: 209-434-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e5418d3b41c02d63ead8fb883be41ec96e4a59&vid=a0e5418d3b41c02d63ead8fb883be41ec96e4a59&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %