Print…
Citrazinic acid ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0571-25G C0571-500G
TCIAC0571-25GEA 42 EUR
TCIAC0571-25G TCIAC0571-500G
Citrazinic acid ≥96.0% (por análise titulométrica)
Citrazinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₄
Número MDL : MFCD00006274
Número CAS: 99-11-6
EINECS: 202-731-2
Merck Index: 14,02325
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15c6ebbd9a9c740ca51ee3ff3f7baaffc69dfb0a&vid=15c6ebbd9a9c740ca51ee3ff3f7baaffc69dfb0a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %