Print…
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium chloride
B3358-25G B3358-5G
TCIAB3358-25GEA 129 EUR
TCIAB3358-25G TCIAB3358-5G
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride
Fórmula: C₉H₂₀ClN
Número MDL : MFCD08458922
Número CAS: 479500-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f71365c80476a2ec1bcdff87ff2b5f17cb2b9305&vid=f71365c80476a2ec1bcdff87ff2b5f17cb2b9305&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %