Print…
Dimethoxymethylvinylsilane ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dimethoxy(methyl)(vinyl)silane
D3386-25G D3386-250G
TCIAD3386-25GEA 23 EUR
TCIAD3386-25G TCIAD3386-250G
Dimethoxymethylvinylsilane ≥94.0% (por GC)
Dimethoxymethylvinylsilane
Fórmula: C₅H₁₂O₂Si
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Inflamação: 3°C
Número MDL : MFCD00129170
Número CAS: 16753-62-1
EINECS: 240-816-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d82b29e6e4456dc262472806a20e50dee5f1b4d&vid=6d82b29e6e4456dc262472806a20e50dee5f1b4d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %