Print…
3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1270-100G C1270-25G
TCIAC1270-100GEA 387 EUR
TCIAC1270-100G TCIAC1270-25G
3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₉ClO₃
Número MDL : MFCD00002794
Número CAS: 3984-34-7
EINECS: 223-627-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2048ed2d5c5a85cef09d87863e0d06020400e45&vid=d2048ed2d5c5a85cef09d87863e0d06020400e45&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity