Print…
S-Propyl thioacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: S-Propyl ethanethioate
P1716-25G P1716-5G
TCIAP1716-25GEA 55 EUR
TCIAP1716-25G TCIAP1716-5G
S-Propyl thioacetate ≥98.0% (por GC)
S-Propyl thioacetate
Fórmula: C₅H₁₀OS
Ponto de ebulição: 137°C
Número MDL : MFCD00039937
Número CAS: 2307-10-0
EINECS: 218-984-7
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a017b72abac502de14c09c0a3ddd1350da302a8&vid=8a017b72abac502de14c09c0a3ddd1350da302a8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %