Print…
Formamidine acetate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0154-25G F0154-250G
TCIAF0154-25GEA 19 EUR
TCIAF0154-25G TCIAF0154-250G
Formamidine acetate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Formamidine acetate
Fórmula: C₃H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00012866
Número CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=464974b91ea758db28e562a2ab49f360a6953160&vid=464974b91ea758db28e562a2ab49f360a6953160&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity