Print…
tert-Butyl carbazate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
C0933-25G C0933-250G
TCIAC0933-25GEA 27 EUR
TCIAC0933-25G TCIAC0933-250G
tert-Butyl carbazate ≥97.0% (por análise titulométrica)
tert-Butyl carbazate
Fórmula: C₅H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 95°C
Número MDL : MFCD00007593
Número CAS: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bab6bf09e575a50568aaeec7c5eebb552f15863&vid=7bab6bf09e575a50568aaeec7c5eebb552f15863&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency