Print…
(±)-Methyl-2-chloropropionate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0970-25ML C0970-500ML C0970-100ML
TCIAC0970-25MLEA 17 EUR
TCIAC0970-25ML TCIAC0970-500ML TCIAC0970-100ML
(±)-Methyl-2-chloropropionate ≥95.0% (por GC)
(±)-Methyl-2-chloropropionate
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 132°C
Ponto de Inflamação: 38°C
Número MDL : MFCD00000863
Número CAS: 17639-93-9
EINECS: 241-624-5
UN: 2933
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d85a1ce8bb87d03db3edbf2d0e9febde11e88441&vid=d85a1ce8bb87d03db3edbf2d0e9febde11e88441&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %