Print…
(±)-Ethyl-2-chloropropionate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0790-100ML C0790-25ML
TCIAC0790-100MLEA 138 EUR
TCIAC0790-100ML TCIAC0790-25ML
(±)-Ethyl-2-chloropropionate ≥97.0% (por GC)
(±)-Ethyl-2-chloropropionate
Fórmula: C₅H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 147°C
Ponto de Inflamação: 38°C
Número MDL : MFCD00000864
Número CAS: 535-13-7
EINECS: 208-610-0
UN: 2935
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03785
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6650807867da6b3279512042204db3edd8e5d47a&vid=6650807867da6b3279512042204db3edd8e5d47a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %