Print…
3,4-(Methylenedioxy)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-1,3-benzodioxole
M0741-25G M0741-100G
TCIAM0741-25GEA 61 EUR
TCIAM0741-25G TCIAM0741-100G
3,4-(Methylenedioxy)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Fórmula: C₇H₇NO₂
Peso Molecular: 137.14 g/mol
Ponto de ebulição: 156°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005832
Número CAS: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f603f6a6229f98362c4ae3a5a7c1f08e0331343&vid=8f603f6a6229f98362c4ae3a5a7c1f08e0331343&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C