Print…
(±)-Methyl-2-bromopropionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methyl 2-bromopropanoate
B1460-25G B1460-500G B1460-100G
TCIAB1460-25GEA 20 EUR
TCIAB1460-25G TCIAB1460-500G TCIAB1460-100G
(±)-Methyl-2-bromopropionate ≥98.0% (por GC)
(±)-Methyl-2-bromopropionate
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Peso Molecular: 167 g/mol
Ponto de ebulição: 144°C
Ponto de Inflamação: 51°C
Número MDL : MFCD00000143
Número CAS: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=025363072f8b034f85575e812dd5bcde6ff74077&vid=025363072f8b034f85575e812dd5bcde6ff74077&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %