Isopentyl propionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Isoamyl Propionate, Propionic acid isoamyl ester
I0677-25G
I0677-500G
TCIAI0677-25GEA
16
EUR
TCIAI0677-25G
TCIAI0677-500G
Isopentyl propionate ≥98.0% (por GC)
Isopentyl propionate
Fórmula:
C₈H₁₆O₂ Ponto de ebulição: 161°C Ponto de Inflamação: 41°C |
Número MDL :
MFCD00048611 Número CAS: 105-68-0 EINECS: 203-322-1 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |