Print…
1-Chloroethylethyl carbonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Carbonic acid 1-Chloroethyl ethyl ester, 1-Chloroethyl ethyl carbonate, 1-Chlorodiethyl Carbonate
C1056-25G C1056-100G
TCIAC1056-25GEA 33 EUR
TCIAC1056-25G TCIAC1056-100G
1-Chloroethylethyl carbonate ≥98.0% (por GC)
1-Chloroethylethyl carbonate
Fórmula: C₅H₉ClO₃
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD00040523
Número CAS: 50893-36-2
EINECS: 256-832-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f794a38142f70922dc28a8c773bdd126d17b015d&vid=f794a38142f70922dc28a8c773bdd126d17b015d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %