Print…
Ethyl-3,3-diethoxypropionate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate
D1962-100ML D1962-25ML
TCIAD1962-100MLEA 152 EUR
TCIAD1962-100ML TCIAD1962-25ML
Ethyl-3,3-diethoxypropionate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-3,3-diethoxypropionate
Fórmula: C₉H₁₈O₄
Peso Molecular: 190.24 g/mol
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Inflamação: 84°C
Número MDL : MFCD00009865
Número CAS: 10601-80-6
EINECS: 234-223-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7ecaa3892edd4db29a819a823fae8c66a9433c9&vid=b7ecaa3892edd4db29a819a823fae8c66a9433c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %