Print…
Methyl propionylacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
K0035-25G K0035-500G K0035-100G
TCIAK0035-25GEA 24 EUR
TCIAK0035-25G TCIAK0035-500G TCIAK0035-100G
Methyl propionylacetate ≥98.0% (por GC)
Methyl propionylacetate
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Peso Molecular: 130.14 g/mol
Ponto de ebulição: 74°C
Ponto de Inflamação: 71°C
Número MDL : MFCD00011705
Número CAS: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb9776634625841668d8cd7185bba962be632f49&vid=eb9776634625841668d8cd7185bba962be632f49&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %