Print…
Ethyl propionylacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
K0031-25G K0031-5G
TCIAK0031-25GEA 128 EUR
TCIAK0031-25G TCIAK0031-5G
Ethyl propionylacetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl propionylacetate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 191°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00009317
Número CAS: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5620c40816ecf30a2d43f8d312ef30233e8081f7&vid=5620c40816ecf30a2d43f8d312ef30233e8081f7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %