Print…
Tris(2-ethylhexyl)phosphate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trioctyl phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester), Tris(2-ethylhexyl) phosphate
P1022-25ML P1022-500ML
TCIAP1022-25MLEA 18 EUR
TCIAP1022-25ML TCIAP1022-500ML
Tris(2-ethylhexyl)phosphate ≥98.0% (por GC)
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Fórmula: C₂₄H₅₁O₄P
Peso Molecular: 434.64 g/mol
Ponto de ebulição: 215°C
Ponto de Inflamação: 204°C
Número MDL : MFCD00009491
Número CAS: 78-42-2
EINECS: 201-116-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=267c04cdc182bcfaf0b72b124da3eb883e926b2a&vid=267c04cdc182bcfaf0b72b124da3eb883e926b2a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %