Print…
Palmitoleic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0072-1G H0072-100MG
TCIAH0072-1GEA 202 EUR
TCIAH0072-1G TCIAH0072-100MG
Palmitoleic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Palmitoleic acid
Fórmula: C₁₆H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 175°C
Ponto de Fusão: 1°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004437
Número CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b234331a3a6bd412ec16643e90d2ec9b43e8494&vid=8b234331a3a6bd412ec16643e90d2ec9b43e8494&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %