Print…
Methyl palmitoleate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P1958-1G P1958-100MG
TCIAP1958-1GEA 194 EUR
TCIAP1958-1G TCIAP1958-100MG
Methyl palmitoleate ≥98.0% (por GC)
Methyl palmitoleate
Fórmula: C₁₇H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 126°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00042911
Número CAS: 1120-25-8
EINECS: 214-303-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76275f2a36daf689277b56b2b9f92e086bb9feb6&vid=76275f2a36daf689277b56b2b9f92e086bb9feb6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %