Print…
2-Adamantanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
A0720-25G A0720-5G
TCIAA0720-25GEA 104 EUR
TCIAA0720-25G TCIAA0720-5G
2-Adamantanol ≥98.0% (por GC)
2-Adamantanol
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Peso Molecular: 152.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074744
Número CAS: 700-57-2
EINECS: 211-846-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b353b76d8fe856e16e484bc091a18c5688183a19&vid=b353b76d8fe856e16e484bc091a18c5688183a19&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency