Print…
1-Bromoadamantane 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Adamantyl bromide
B0390-25G B0390-250G
TCIAB0390-25GEA 37 EUR
TCIAB0390-25G TCIAB0390-250G
1-Bromoadamantane 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Bromoadamantane
Fórmula: C₁₀H₁₅Br
Peso Molecular: 215.13 g/mol
Ponto de ebulição: 226
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074721
Número CAS: 768-90-1
EINECS: 212-200-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b9b145808f7e9573218109b1bf04f98f601b6b7&vid=4b9b145808f7e9573218109b1bf04f98f601b6b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency