Print…
3-Methylthiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0440-25G M0440-500G
TCIAM0440-25GEA 31 EUR
TCIAM0440-25G TCIAM0440-500G
3-Methylthiophene ≥98.0% (por GC)
3-Methylthiophene
Fórmula: C₅H₆S
Ponto de ebulição: 115°C
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005470
Número CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&vid=63cb8bb942454346771415cda596d266c5452b67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %