Print…
3-Bromo-2-chlorothiophene 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
B2013-25G B2013-5G
TCIAB2013-25GEA 104 EUR
TCIAB2013-25G TCIAB2013-5G
3-Bromo-2-chlorothiophene 97,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Bromo-2-chlorothiophene
Fórmula: C₄H₂BrClS
Peso Molecular: 197.48 g/mol
Ponto de ebulição: 73°C
Densidade: 1.82
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00043883
Número CAS: 40032-73-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae71efec3e00f57ab838a748f8f84c4b45965c72&vid=ae71efec3e00f57ab838a748f8f84c4b45965c72&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %