Print…
2-Bromo-5-chlorothiophene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1996-25G B1996-5G
TCIAB1996-25GEA 230 EUR
TCIAB1996-25G TCIAB1996-5G
2-Bromo-5-chlorothiophene ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-5-chlorothiophene
Fórmula: C₄H₂BrClS
Peso Molecular: 197.48 g/mol
Ponto de Fusão: -2
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD00014523
Número CAS: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ef98e130106812d9c7b6a5d4ea85901cd1f5f13&vid=4ef98e130106812d9c7b6a5d4ea85901cd1f5f13&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %