Print…
3-Bromothiophene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1067-25G B1067-250G
TCIAB1067-25GEA 38 EUR
TCIAB1067-25G TCIAB1067-250G
3-Bromothiophene ≥97.0% (por GC)
3-Bromothiophene
Fórmula: C₄H₃BrS
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005464
Número CAS: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7c837837c4b56ec6fdb7e2ee2ff8d0669288547&vid=b7c837837c4b56ec6fdb7e2ee2ff8d0669288547&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %