Print…
2-Bromothiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0941-25G B0941-250G
TCIAB0941-25GEA 21 EUR
TCIAB0941-25G TCIAB0941-250G
2-Bromothiophene ≥98.0% (por GC)
2-Bromothiophene
Fórmula: C₄H₃BrS
Ponto de ebulição: 154°C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005417
Número CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5eae586bb7b9452204dbf387441ca0b55288863&vid=c5eae586bb7b9452204dbf387441ca0b55288863&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %